Tisk…
1-tert-Butyl-1H-pyrrole
Dodavatel: Apollo Scientific
OR23801-1G OR23801-250MG OR23801-500MG OR23801-5G
APOSOR23801-1GEA 7340 CZK
APOSOR23801-1G APOSOR23801-250MG APOSOR23801-500MG APOSOR23801-5G
1-tert-Butyl-1H-pyrrole
1-tert-Butyl-1H-pyrrole
Vzorec: C₈H₁₃N
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00015558
CAS číslo: 24764-40-7