Tisk…
3,3,5-Trimethylheptane
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR2380-1ML OR2380-5ML
APOSOR2380-1MLEA 12200 CZK
APOSOR2380-1ML APOSOR2380-5ML
3,3,5-Trimethylheptane
3,3,5-Trimethylheptane
Vzorec: C₁₀H₂₂
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 7154-80-5
UN: 1993
ADR: 3,III