4,5-Dibromo-2-thiophenesulphonyl chloride
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR23790-1G
OR23790-5G
APOSOR23790-1GEA
1660
CZK
APOSOR23790-1G
APOSOR23790-5G
4,5-Dibromo-2-thiophenesulphonyl chloride
4,5-Dibromo-2-thiophenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₄HBr₂ClO₂S₂ Bod tání: 75…79 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00041439 CAS číslo: 81606-31-7 UN: 3261 ADR: 8,II |