Tisk…
2,4,6-Trimethylheptane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2379-1G OR2379-250MG
APOSOR2379-1GEA 13660 CZK
APOSOR2379-1G APOSOR2379-250MG
2,4,6-Trimethylheptane
2,4,6-Trimethylheptane
Vzorec: C₁₀H₂₂
Bod varu: 144…147 °C
Hustota: 0,722 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 2613-61-8
UN: 3295
ADR: 3,III