Tisk…
α,3,5-Tribromotoluene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23789-25G OR23789-5G
APOSOR23789-25GEA 1390 CZK
APOSOR23789-25G APOSOR23789-5G
α,3,5-Tribromotoluene 98%
α,3,5-Tribromotoluene
Vzorec: C₇H₅Br₃
Bod varu: 169 °C/15mmHg
Bod tání: 93…95 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052415
CAS číslo: 56908-88-4
UN: 3261
ADR: 8,II