Tisk…
2,3-Dibromothiophene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23788-25G OR23788-5G
APOSOR23788-25GEA 705 CZK
APOSOR23788-25G APOSOR23788-5G
2,3-Dibromothiophene 98%
2,3-Dibromothiophene
Vzorec: C₄H₂Br₂S
Bod varu: 214…216 °C
Hustota: 2,137 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 52 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005418
CAS číslo: 3140-93-0
EINECS: 221-542-6
UN: 1993
ADR: 3,III