Tisk…
1-Bromo-3,3-dimethylbutanone 97+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1-Bromopinacolone, 1-Bromo-3,3-dimethyl-2-butanone
OR23786-100G OR23786-10G OR23786-50G
APOSOR23786-100GEA 13560 CZK
APOSOR23786-100G APOSOR23786-10G APOSOR23786-50G
1-Bromo-3,3-dimethylbutanone 97+%
1-Bromo-3,3-dimethylbutanone
Vzorec: C₆H₁₁BrO
MW: 179,06 g/mol
Bod varu: 189…192 °C
Bod tání: –10 °C
Hustota: 1,333 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 75 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000206
CAS číslo: 5469-26-1
UN: 2810
ADR: 6.1,II