Tisk…
2-(2,6-Dichlorobenzylsulphanyl)ethylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Aminoethyl 2,6-dichlorobenzyl sulphide
OR23783-1G OR23783-5G
APOSOR23783-1GEA 3270 CZK
APOSOR23783-1G APOSOR23783-5G
2-(2,6-Dichlorobenzylsulphanyl)ethylamine
2-(2,6-Dichlorobenzylsulphanyl)ethylamine
Vzorec: C₉H₁₁Cl₂NS
Bod varu: 152…154 °C/0,7mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052684
CAS číslo: 48133-71-7
UN: 3259
ADR: 8,III