Tisk…
4-Chloro-3-nitrobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
OR23758-100G OR23758-25G OR23758-5G
APOSOR23758-100GEA 1190 CZK
APOSOR23758-100G APOSOR23758-25G APOSOR23758-5G
4-Chloro-3-nitrobenzonitrile
4-Chloro-3-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃ClN₂O₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016987
CAS číslo: 939-80-0