4,6-Dibromo-2,3-dichloroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR23757-100G
OR23757-25G
OR23757-500G
APOSOR23757-100GEA
6950
CZK
APOSOR23757-100G
APOSOR23757-25G
APOSOR23757-500G
4,6-Dibromo-2,3-dichloroaniline
4,6-Dibromo-2,3-dichloroaniline
Vzorec:
C₆H₃Br₂Cl₂N Bod tání: 96…98 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052815 CAS číslo: 113571-15-6 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...