Tisk…
2,3-Dichlorobenzonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23755-100G OR23755-25G OR23755-5G
APOSOR23755-100GEA 2400 CZK
APOSOR23755-100G APOSOR23755-25G APOSOR23755-5G
2,3-Dichlorobenzonitrile
2,3-Dichlorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃Cl₂N
Bod varu: 114 °C/6mmHg
Bod tání: 60…64 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016372
CAS číslo: 6574-97-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III