Tisk…

3,5-Dichlorobenzonitrile 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR23753-100G OR23753-10G OR23753-5G
APOSOR23753-100GEA 2320 CZK
APOSOR23753-100G APOSOR23753-10G APOSOR23753-5G
3,5-Dichlorobenzonitrile 97%
3,5-Dichlorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃Cl₂N
Bod tání: 64…66 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001800
CAS číslo: 6575-00-4
EINECS: 229-495-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR