Tisk…
Pivaloylacetonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23696-100G OR23696-250G OR23696-25G
APOSOR23696-100GEA 992 CZK
APOSOR23696-100G APOSOR23696-250G APOSOR23696-25G
Pivaloylacetonitrile
Pivaloylacetonitrile
Vzorec: C₇H₁₁NO
Bod varu: 125…126 °C/15mmHg
Bod tání: 66…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010208
CAS číslo: 59997-51-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III