3-(2,6-Dichlorophenoxy)-1-propyne
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms:
1,3-Dichloro-2-(prop-2-ynyloxy)benzene
OR23682-10G
OR23682-1G
OR23682-5G
APOSOR23682-10GEA
9860
CZK
APOSOR23682-10G
APOSOR23682-1G
APOSOR23682-5G
3-(2,6-Dichlorophenoxy)-1-propyne
3-(2,6-Dichlorophenoxy)-1-propyne
Vzorec:
C₉H₆Cl₂O MW: 201,05 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00052717 CAS číslo: 3598-66-1 |