Pentamethylbenzenesuphonyl chloride, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR23675-100G
OR23675-25G
OR23675-5G
APOSOR23675-100GEA
21100
CZK
APOSOR23675-100G
APOSOR23675-25G
APOSOR23675-5G
Pentamethylbenzenesuphonyl chloride, technická kvalita
Pentamethylbenzenesuphonyl chloride
Vzorec:
C₁₁H₁₅ClO₂S Bod tání: 81…85 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00014722 CAS číslo: 52499-94-2 UN: 3261 ADR: 8,II |