Tisk…
Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23656-1G OR23656-5G
APOSOR23656-1GEA 622 CZK
APOSOR23656-1G APOSOR23656-5G
Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate
Ethyl-3,5-dimethylisoxazole-4-carboxylate
Vzorec: C₈H₁₁NO₃
Bod varu: 87…89 °C/2mmHg
Hustota: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052557
CAS číslo: 17147-42-1