Tisk…

4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbohydrazide

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

OR23650-1G OR23650-5G
APOSOR23650-1GEA 3150 CZK
APOSOR23650-1G APOSOR23650-5G
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbohydrazide
4-Methyl-1,2,3-thiadiazole-5-carbohydrazide
Vzorec: C₄H₆N₄OS
MW: 158,18 g/mol
Bod tání: 143…145 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052212
CAS číslo: 75423-15-3

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR