4-(Chloromethyl)benzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR2365-25G
OR2365-5G
APOSOR2365-25GEA
705
CZK
APOSOR2365-25G
APOSOR2365-5G
4-(Chloromethyl)benzoic acid
4-(Chloromethyl)benzoic acid
Vzorec:
C₈H₇ClO₂ Bod tání: 201…202 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002568 CAS číslo: 1642-81-5 EINECS: 216-697-1 UN: 3261 ADR: 8,II |