Tisk…
Methyl-2-bromo-5-methoxybenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23647-100G OR23647-25G OR23647-10G
APOSOR23647-100GEA 11810 CZK
APOSOR23647-100G APOSOR23647-25G APOSOR23647-10G
Methyl-2-bromo-5-methoxybenzoate
Methyl-2-bromo-5-methoxybenzoate
Vzorec: C₉H₉BrO₃
Bod varu: 271 °C
Hustota: 1,52 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00051594
CAS číslo: 35450-36-3
UN: 2810
ADR: 6.1,III