Tisk…
3-Oxo-3-(2-thienyl)propionitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23646-10G OR23646-1G OR23646-5G
APOSOR23646-10GEA 2980 CZK
APOSOR23646-10G APOSOR23646-1G APOSOR23646-5G
3-Oxo-3-(2-thienyl)propionitrile
3-Oxo-3-(2-thienyl)propionitrile
Vzorec: C₇H₅NOS
MW: 151,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052586
CAS číslo: 33898-90-7