Tisk…
4-Chloro-2-(methylthio)-1-nitrobenzene 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23642-1G OR23642-250MG
APOSOR23642-1GEA 14060 CZK
APOSOR23642-1G APOSOR23642-250MG
4-Chloro-2-(methylthio)-1-nitrobenzene 95%
4-Chloro-2-(methylthio)-1-nitrobenzene
Vzorec: C₇H₆ClNO₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052209
CAS číslo: 70019-41-9