Tisk…
2,6-Dimethoxybenzyl alcohol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23632-1G OR23632-500MG
APOSOR23632-1GEA 3410 CZK
APOSOR23632-1G APOSOR23632-500MG
2,6-Dimethoxybenzyl alcohol
2,6-Dimethoxybenzyl alcohol
Vzorec: C₉H₁₂O₃
MW: 168,19 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00016862
CAS číslo: 16700-55-3