Trichloroacrylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR23621-1G
OR23621-250MG
APOSOR23621-1GEA
15940
CZK
APOSOR23621-1G
APOSOR23621-250MG
Trichloroacrylic acid
Trichloroacrylic acid
Vzorec:
C₃HCl₃O₂ Bod tání: 72…74 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00015455 CAS číslo: 2257-35-4 EINECS: 218-856-0 UN: 3261 ADR: 8,II |