Tisk…
6-Morpholino-3-pyridinamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23613-1G OR23613-25G OR23613-5G
APOSOR23613-1GEA 2570 CZK
APOSOR23613-1G APOSOR23613-25G APOSOR23613-5G
6-Morpholino-3-pyridinamine
6-Morpholino-3-pyridinamine
Vzorec: C₉H₁₃N₃O
Bod tání: 126…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00119562
CAS číslo: 52023-68-4
EINECS: 257-613-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III