Tisk…
Methyl-2-iodobenzoate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 2-iodobenzoate, 2-Iodobenzoic acid methyl ester
OR23611-500G
APOSOR23611-500GEA 2570 CZK
APOSOR23611-500G
Methyl-2-iodobenzoate 98%
Methyl-2-iodobenzoate
Vzorec: C₈H₇IO₂
MW: 262,05 g/mol
Bod varu: 148…150 °C/10mmHg
Hustota: 1,784 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00016351
CAS číslo: 610-97-9
EINECS: 210-243-6