1,10-Fenantrolin hydrochlorid monohydrát 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR2360-100G
OR2360-250G
APOSOR2360-100GEA
4300
CZK
APOSOR2360-100G
APOSOR2360-250G
1,10-Fenantrolin hydrochlorid monohydrát 97%
1,10-Fenantrolin hydrochlorid monohydrát
Vzorec:
C₁₂H₉ClN₂·1H₂O Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00150061 CAS číslo: 18851-33-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |