Tisk…
(Methyl)triphenylphosphonium iodide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23590-100G OR23590-500G
APOSOR23590-100GEA 1460 CZK
APOSOR23590-100G APOSOR23590-500G
(Methyl)triphenylphosphonium iodide 97%
(Methyl)triphenylphosphonium iodide
Vzorec: C₁₉H₁₈IP
Bod tání: 185…188 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00066175
CAS číslo: 2065-66-9
UN: 3464
ADR: 6.1,III