Tisk…
1,10-Fenantrolin monohydrát
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR2359-100G OR2359-250G OR2359-25G
APOSOR2359-100GEA 1660 CZK
APOSOR2359-100G APOSOR2359-250G APOSOR2359-25G
1,10-Fenantrolin monohydrát
1,10-Fenantrolin monohydrát
Vzorec: C₁₂H₈N₂·1H₂O
Bod tání: 97…104 °C
Hustota: 1,259 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00149973
CAS číslo: 5144-89-8
EINECS: 200-629-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III