Tisk…
2-(1,4,5,6-Tetrahydro-2-pyrimidinyl)thiophenol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23587-1G OR23587-250MG
APOSOR23587-1GEA 6190 CZK
APOSOR23587-1G APOSOR23587-250MG
2-(1,4,5,6-Tetrahydro-2-pyrimidinyl)thiophenol
2-(1,4,5,6-Tetrahydro-2-pyrimidinyl)thiophenol
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052612
CAS číslo: 53440-32-7