Tisk…
4-Chlorosalicylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Chloro-2-hydroxybenzoic acid
OR2357-25G OR2357-100G
APOSOR2357-25GEA 622 CZK
APOSOR2357-25G APOSOR2357-100G
4-Chlorosalicylic acid 98%
4-Chlorosalicylic acid
Vzorec: C₇H₅ClO₃
Bod tání: 209…213 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002449
CAS číslo: 5106-98-9
EINECS: 225-829-7