Tisk…
Mucic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2356-100G OR2356-1KG OR2356-500G
APOSOR2356-100GEA 622 CZK
APOSOR2356-100G APOSOR2356-1KG APOSOR2356-500G
Mucic acid 97%
Mucic acid
Vzorec: C₆H₁₀O₈
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004239
CAS číslo: 526-99-8
EINECS: 208-404-0