Tisk…
Ninhydrin 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Ninhydrin monohydrate, Trioxohydrindene monohydrate, 2,2-Dihydroxyindane-1,3-dione, 2,2-Dihydroxy-1,3-indanedione, Indanetrione hydrate, 2,2-Dihydroxyindan-1,3-dion, 1,2,3-Indantrione monohydrate
OR2351-25G OR2351-100G OR2351-500G
APOSOR2351-25GEA 870 CZK
APOSOR2351-25G APOSOR2351-100G APOSOR2351-500G
Ninhydrin 99%
Ninhydrin
Vzorec: C₉H₆O₄
MW: 178.14
Bod varu: 351
Bod tání: 250 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003791
CAS číslo: 485-47-2
EINECS: 207-618-1
Merck Index: 13,06582