6-Nitroquinoline
Dodavatel: Apollo Scientific
OR2346-100G
OR2346-25G
APOSOR2346-100GEA
4240
CZK
APOSOR2346-100G
APOSOR2346-25G
6-Nitroquinoline
6-Nitroquinoline
Vzorec:
C₉H₆N₂O₂ Bod tání: 151…153 °C (subl.) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006799 CAS číslo: 613-50-3 |