Tisk…
2-[Di(methylthio)methylidene]malononitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Bis(methylthio)methylene)malononitrile
OR23452-25G
APOSOR23452-25GEA 3740 CZK
APOSOR23452-25G
2-[Di(methylthio)methylidene]malononitrile 98%
2-[Di(methylthio)methylidene]malononitrile
Vzorec: C₆H₆N₂S₂
MW: 170,26 g/mol
Bod tání: 76…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00052730
CAS číslo: 5147-80-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III