Tisk…
1,10-Phenanthroline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: o-Phenanthroline
OR2343-100G OR2343-25G OR2343-5G
APOSOR2343-100GEA 1990 CZK
APOSOR2343-100G APOSOR2343-25G APOSOR2343-5G
1,10-Phenanthroline 98%
1,10-Phenanthroline
Vzorec: C₁₂H₈N₂
MW: 180,21 g/mol
Bod varu: >330 °C
Bod tání: 114…120 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00011678
CAS číslo: 66-71-7
EINECS: 200-629-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III