Tisk…
2-(Methylsulphanyl)-1,4,5,6-tetrahydropyrimidinehydroiodide
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23426-1G OR23426-5G
APOSOR23426-1GEA 1040 CZK
APOSOR23426-1G APOSOR23426-5G
2-(Methylsulphanyl)-1,4,5,6-tetrahydropyrimidinehydroiodide
2-(Methylsulphanyl)-1,4,5,6-tetrahydropyrimidinehydroiodide
Vzorec: C₅H₁₁IN₂S
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00829842
CAS číslo: 5445-73-8