Tisk…
2-Chloro-3-iodopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2342-100G OR2342-25G OR2342-5G
APOSOR2342-100GEA 3410 CZK
APOSOR2342-100G APOSOR2342-25G APOSOR2342-5G
2-Chloro-3-iodopyridine
2-Chloro-3-iodopyridine
Vzorec: C₅H₃ClIN
Bod tání: 93…97 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00661298
CAS číslo: 78607-36-0