Tisk…
4-Methoxybenzonitrile 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23419-100G OR23419-25G OR23419-500G
APOSOR23419-100GEA 2570 CZK
APOSOR23419-100G APOSOR23419-25G APOSOR23419-500G
4-Methoxybenzonitrile 99%
4-Methoxybenzonitrile
Vzorec: C₈H₇NO
Bod varu: 256…257 °C/765mmHg
Bod tání: 57…60 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001818
CAS číslo: 874-90-8
EINECS: 212-871-6