2-Chloro-2',3',4',5',6'-pentamethylacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR23406-1G
OR23406-250MG
APOSOR23406-1GEA
5290
CZK
APOSOR23406-1G
APOSOR23406-250MG
2-Chloro-2',3',4',5',6'-pentamethylacetophenone
2-Chloro-2',3',4',5',6'-pentamethylacetophenone
Vzorec:
C₁₃H₁₇ClO Bod tání: 110 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00117891 CAS číslo: 57196-63-1 UN: 3261 ADR: 8,III |