4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methylamine
OR23401-1G
OR23401-250MG
APOSOR23401-1GEA
13790
CZK
APOSOR23401-1G
APOSOR23401-250MG
4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzylamine
4-(1H-Pyrrol-1-yl)benzylamine
Vzorec:
C₁₁H₁₂N₂ Bod tání: 81…84 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD03659728 CAS číslo: 465514-27-6 UN: 3259 ADR: 8,III |