Tisk…
[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
Dodavatel: Apollo Scientific
OR23400-1G OR23400-250MG OR23400-5G OR23400-500MG OR23400-10G OR23400-25G
APOSOR23400-1GEA 3380 CZK
APOSOR23400-1G APOSOR23400-250MG APOSOR23400-5G APOSOR23400-500MG APOSOR23400-10G APOSOR23400-25G
[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
[4-(1H-Pyrrol-1-yl)phenyl]methanol
Vzorec: C₁₁H₁₁NO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03659708
CAS číslo: 143426-51-1