Tisk…
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23399-1G
APOSOR23399-1GEA 1040 CZK
APOSOR23399-1G
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
3-Bromoimidazo[1,2-a]pyridine
Vzorec: C₇H₅BrN₂
MW: 197,0300 g/mol
Bod tání: 80…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00014556
CAS číslo: 4926-47-0