Tisk…

5-Bromobenzo[b]thiophene 98%

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: 5-Bromobenzothiophene

OR23397-5G OR23397-25G
APOSOR23397-5GEA 2320 CZK
APOSOR23397-5G APOSOR23397-25G
5-Bromobenzo[b]thiophene 98%
5-Bromobenzo[b]thiophene
Vzorec: C₈H₅BrS
MW: 213,1 g/mol
Bod varu: 105…107 °C/10mmHg
Bod tání: 44…48 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03069318
CAS číslo: 4923-87-9

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR