Tisk…
1-Benzyloxycarbonyl-3-piperidinemethanol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Benzyl 3-(hydroxymethyl)piperidine-1-carboxylate, 3-(Hydroxymethyl)piperidine, N-CBZ protected
OR23396-1G OR23396-250MG OR23396-5G
APOSOR23396-1GEA 1040 CZK
APOSOR23396-1G APOSOR23396-250MG APOSOR23396-5G
1-Benzyloxycarbonyl-3-piperidinemethanol
1-Benzyloxycarbonyl-3-piperidinemethanol
Vzorec: C₁₄H₁₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03407298
CAS číslo: 39945-51-2