Tisk…

2-Morpholino-3-pyridinamine

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

OR23393-10G OR23393-1G OR23393-100MG
APOSOR23393-10GEA 10750 CZK
APOSOR23393-10G APOSOR23393-1G APOSOR23393-100MG
2-Morpholino-3-pyridinamine
2-Morpholino-3-pyridinamine
Vzorec: C₉H₁₃N₃O
Bod tání: 127…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03001243
CAS číslo: 51627-47-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR