Tisk…
3,4-Dimethoxyphenol 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR2339-25G
APOSOR2339-25GEA 4530 CZK
APOSOR2339-25G
3,4-Dimethoxyphenol 97%
3,4-Dimethoxyphenol
Vzorec: C₈H₁₀O₃
MW: 154,17 g/mol
Bod varu: 167 °C/14mmHg
Bod tání: 79…82 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008390
CAS číslo: 2033-89-8
EINECS: 217-995-4