Tisk…
1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23386-1G OR23386-250MG
APOSOR23386-1GEA 3110 CZK
APOSOR23386-1G APOSOR23386-250MG
1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid 97%
1-Phenyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
Vzorec: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188,180 g/mol
Bod tání: 182…186 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00463580
CAS číslo: 1133-77-3