Tisk…
[2-(4-Morpholinyl)phenyl]methanamine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR23385-1G OR23385-5G
APOSOR23385-1GEA 3910 CZK
APOSOR23385-1G APOSOR23385-5G
[2-(4-Morpholinyl)phenyl]methanamine 97%
[2-(4-Morpholinyl)phenyl]methanamine
Vzorec: C₁₁H₁₆N₂O
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03086183
CAS číslo: 204078-48-8
UN: 2735
ADR: 8,III