Tisk…
5-Phenylnicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR23382-1G OR23382-250MG
APOSOR23382-1GEA 6020 CZK
APOSOR23382-1G APOSOR23382-250MG
5-Phenylnicotinic acid
5-Phenylnicotinic acid
Vzorec: C₁₂H₉NO₂
MW: 199.21 g/mol
Bod tání: 260 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03086176
CAS číslo: 10177-12-5