Tisk…
2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,3-Dihydrobenzofuran-2-carboxylic acid
OR23376-1G OR23376-5G
APOSOR23376-1GEA 2480 CZK
APOSOR23376-1G APOSOR23376-5G
2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
2,3-Dihydro-1-benzofuran-2-carboxylic acid
Vzorec: C₉H₈O₃
MW: 164.16 g/mol
Bod tání: 116…118 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03086168
CAS číslo: 1914-60-9